Tisk…
4-Acetylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-pyridyl ketone
102700100 102701000 102705000
ACRO102700100EA 909 CZK
ACRO102700100 ACRO102701000 ACRO102705000
4-Acetylpyridine 98%
4-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121.14
Bod varu: 212 °C (760 mmHg)
Bod tání: 13…16 °C
Hustota: 1.09 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006433
CAS číslo: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %