3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342408-100G-K
W342408-10KG-K
W342408-1KG-K
W342408-5KG-K
W342408-SAMPLE
SIALW342408-100G-KEA
4130
CZK
SIALW342408-100G-K
SIALW342408-10KG-K
SIALW342408-1KG-K
SIALW342408-5KG-K
SIALW342408-SAMPLE
3-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Acetylpyridine
Vzorec:
C₇H₇NO Bod varu: 220 °C (1013 hPa) Hustota: 1,1065 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006396 CAS číslo: 350-03-8 EINECS: 206-496-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06195 |