Tisk…
2-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W325104-100G-K W325104-1KG-K W325104-25KG-K W325104-5KG-K
SIALW325104-100G-KEA 2100 CZK
SIALW325104-100G-K SIALW325104-1KG-K SIALW325104-25KG-K SIALW325104-5KG-K
2-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Bod varu: 192,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼10 °C
Hustota: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006303
CAS číslo: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6