2-Acetylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A12688.14
A12688.22
A12688.36
A12688.14EA
1440
CZK
A12688.14
A12688.22
A12688.36
2-Acetylpyridine ≥98%
2-Acetylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 1122-62-9
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Unpleasant
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 107759
MDL No.: MFCD00006303
Vzorec:
C₇H₇NO MW: 121.14 Bod varu: 189…190 °C Bod tání: 8…10 °C Hustota: 1.0818 Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006303 CAS číslo: 1122-62-9 EINECS: 214-355-6 |