Tisk…
2-Chloro-6-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-picoline
116335-25G 116335-5G
SIAL116335-25GEA 10130 CZK
SIAL116335-25G SIAL116335-5G
2-Chloro-6-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1506 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006245
CAS číslo: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III