Tisk…
2-Chloro-6-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-picoline
152230100 152230010
ACRO152230100EA 1970 CZK
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Chloro-6-methylpyridine 98%
2-Chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127.57
Bod varu: 64…68 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.16 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006245
CAS číslo: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %