Tisk…
2-Chloro-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
495328-25ML 495328-5ML
SIAL495328-25MLEA 4330 CZK
SIAL495328-25ML SIAL495328-5ML
2-Chloro-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127.57
Bod varu: 97 °C (30 mmHg)
Hustota: 1.169 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00792460
CAS číslo: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0