6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
A12948.06
A12948.14
A12948.06EA
1560
CZK
A12948.06
A12948.14
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine 97%
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 42753-71-9
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 80-82°
Beilstein Reference: 114140
Vzorec:
C₆H₇BrN₂ MW: 187.04 Bod tání: 80…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068230 CAS číslo: 42753-71-9 EINECS: 255-927-5 |