Tisk…
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
576786-1G 576786-25G 576786-5G
SIAL576786-1GEA 0 CZK
SIAL576786-1G SIAL576786-25G SIAL576786-5G
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
MDL Number: MFCD03427660
CAS číslo: 98198-48-2