Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
525537-1G 525537-5G
SIAL525537-1GEA 1200 CZK
SIAL525537-1G SIAL525537-5G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
MDL Number: MFCD00068232
CAS číslo: 3430-21-5