Tisk…
4-Bromo-2-methylpyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27884.MD H27884.03
H27884.MDEA 1180 CZK
H27884.MD H27884.03
4-Bromo-2-methylpyridine ≥97%
4-Bromo-2-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 22282-99-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.556 Odour: Characteristic Boiling Point: 76°/14mm MDL No.: MFCD03788196
Vzorec: C₆H₆BrN
Bod varu: 76 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,45
Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788196
CAS číslo: 22282-99-1