3-Bromo-4-methylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Bromo-4-picoline
L19622.06
L19622.14
L19622.06EA
4050
CZK
L19622.06
L19622.14
3-Bromo-4-methylpyridine ≥98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 3430-22-6
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 878354
MDL No.: MFCD00082592
Vzorec:
C₆H₆BrN MW: 172.02 Bod varu: 199…200 °C Hustota: 1.549 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082592 CAS číslo: 3430-22-6 |