Tisk…
3-Bromo-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromo-2-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
662720-1G 662720-250MG
SIAL662720-1GEA 2770 CZK
SIAL662720-1G SIAL662720-250MG
3-Bromo-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
MDL Number: MFCD00191224
CAS číslo: 38749-79-0