3-Bromo-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Bromo-2-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
662720-1G
662720-250MG
SIAL662720-1GEA
2770
CZK
SIAL662720-1G
SIAL662720-250MG
3-Bromo-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191224 CAS číslo: 38749-79-0 |