2-Bromo-6-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
429112-10G
429112-1G
SIAL429112-10GEA
4410
CZK
SIAL429112-10G
SIAL429112-1G
2-Bromo-6-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040743 CAS číslo: 5315-25-3 EINECS: 226-173-4 |