Tisk…
2-Bromo-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
263354-25G 263354-5G
SIAL263354-25GEA 6410 CZK
SIAL263354-25G SIAL263354-5G
2-Bromo-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Bod varu: 65 °C (0,5 mmHg)
MDL Number: MFCD00209553
CAS číslo: 3510-66-5