Tisk…

2-Bromo-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 2-Bromo-4-picoline

M-Clarity™ quality level = MQ100

349984-10G 349984-1G
SIAL349984-10GEA 3610 CZK
SIAL349984-10G SIAL349984-1G
2-Bromo-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 42…44 °C (0.6 mmHg)
Bod tání: 218…228 °C
Hustota: 1.545 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082590
CAS číslo: 4926-28-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR