Tisk…
2-Bromo-4-methylpyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-4-picoline
B25253.03 B25253.06 B25253.14
B25253.03EA 642 CZK
B25253.03 B25253.06 B25253.14
2-Bromo-4-methylpyridine 96%
2-Bromo-4-methylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 4926-28-7 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 87°/10mm Beilstein Reference: 107331 MDL No.: MFCD00082590
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 87 °C (10 mmHg)
Bod tání: 218…228 °C
Hustota: 1.545
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082590
CAS číslo: 4926-28-7