Tisk…
2-Bromo-3-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-picoline
448109-5ML 448109-25ML
SIAL448109-5MLEA 2810 CZK
SIAL448109-5ML SIAL448109-25ML
2-Bromo-3-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
MDL Number: MFCD00239380
CAS číslo: 3430-17-9