Pyridin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W296600-10KG-K
W296600-1KG-K
W296600-25KG-K
SIALW296600-10KG-KEA
15570
CZK
SIALW296600-10KG-K
SIALW296600-1KG-K
SIALW296600-25KG-K
Pyridin, Sigma-Aldrich®
Pyridine
Vzorec:
C₅H₅N Bod varu: 115 °C (1013 hPa) Bod tání: –44 °C Hustota: 0,983 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS číslo: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3,II Merck Index: 13,08060 |