Tisk…

4-Pyridinethiol 96%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine

164710100 164710010
ACRO164710100EA 5740 CZK
ACRO164710100 ACRO164710010
4-Pyridinethiol 96%
4-Pyridinethiol
Vzorec: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Bod tání: 182…189 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006422
CAS číslo: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to yellow-green to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR