Tisk…
2-Pyridinethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5852-25G M5852-5G
SIALM5852-25GEA 3090 CZK
SIALM5852-25G SIALM5852-5G
2-Pyridinethiol, Sigma-Aldrich®
2-Pyridinethiol
Vzorec: C₅H₅NS
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006285
CAS číslo: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9