Tisk…
2-Pyridinethiol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
A11741.06 A11741.14 A11741.22
A11741.06EA 1120 CZK
A11741.06 A11741.14 A11741.22
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Purity: 98% CAS No.: 2637-34-5 Molecular Formula: C5H5NS Formula Weight: 111.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 124-130° Beilstein Reference: 105758 MDL No.: MFCD00006285
Vzorec: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006285
CAS číslo: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9