Tisk…
2-Pyridinethiol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
125540025 125540250 125541000
ACRO125540025EA 728 CZK
ACRO125540025 ACRO125540250 ACRO125541000
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Vzorec: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 126…130 °C
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006285
CAS číslo: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %