Tisk…
2,4-Dihydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
M-Clarity™ quality level = MQ200
176974-1G 176974-5G
SIAL176974-1GEA 2280 CZK
SIAL176974-1G SIAL176974-5G
2,4-Dihydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxypyridine
Vzorec: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 275…277 °C
MDL Number: MFCD00006273
CAS číslo: 626-03-9
EINECS: 210-924-8