2,4-Dihydroxypyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
A13566.03
A13566.06
A13566.14
A13566.03EA
1680
CZK
A13566.03
A13566.06
A13566.14
2,4-Dihydroxypyridine ≥97%
2,4-Dihydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 626-03-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 108533
Vzorec:
C₅H₅NO₂ Bod varu: 315 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006273 CAS číslo: 626-03-9 EINECS: 210-924-8 |