Tisk…
3-Hydroxy-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Pyridinediol, 3-Hydroxy-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-2-pyridone, 2,3-Dihydroxypyridine, Pyridine-2,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
122505-100G 122505-25G
SIAL122505-100GEA 10780 CZK
SIAL122505-100G SIAL122505-25G
3-Hydroxy-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-pyridone
Vzorec: C₅H₅NO₂
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 244…246 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006271
CAS číslo: 16867-04-2
EINECS: 240-887-3