Tisk…
4-Pyridone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
A14586.14 A14586.22 A14586.36
A14586.14EA 1630 CZK
A14586.14 A14586.22 A14586.36
4-Pyridone ≥97%
4-Pyridone
Purity: 97% CAS No.: 626-64-2 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Melting Point: 142-148° Boiling Point: 230-235°/12mm MDL No.: MFCD00040458
Vzorec: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Bod varu: 230…235 °C (12 mmHg)
Bod tání: 142…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006419
CAS číslo: 626-64-2
EINECS: 210-958-3