Tisk…
3-Pyridone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H57009-100G H57009-25G H57009-500G H57009-5KG
SIALH57009-100GEA 2420 CZK
SIALH57009-100G SIALH57009-25G SIALH57009-500G SIALH57009-5KG
3-Pyridone, Sigma-Aldrich®
3-Pyridone
Vzorec: C₅H₅NO
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124…126 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006378
CAS číslo: 109-00-2
EINECS: 203-637-4