Tisk…
3-Pyridone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
A13910.18 A13910.22 A13910.36
A13910.18EA 1250 CZK
A13910.18 A13910.22 A13910.36
3-Pyridone ≥98%
3-Pyridone
Purity: 98% CAS No.: 109-00-2 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Flash Point: 173°(343°F) Melting Point: 125-128° Boiling Point: 180°/22mm Beilstein Reference: 105699 MDL No.: MFCD00006378
Vzorec: C₅H₅NO
Bod varu: 180 °C (22 mmHg)
Bod tání: 125…128 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Bod vzplanutí: 173 °C (343 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006378
CAS číslo: 109-00-2
EINECS: 203-637-4