Tisk…
3-Pyridone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
121851000 121855000
ACRO121851000EA 2240 CZK
ACRO121851000 ACRO121855000
3-Pyridone 98%
3-Pyridone
Vzorec: C₅H₅NO
Bod varu: 180 °C (22 mmHg)
Bod tání: 123…130 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006378
CAS číslo: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %