2-Hydroxypyridine ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
H56800-100G
H56800-25G
SIALH56800-100GEA
3930
CZK
SIALH56800-100G
SIALH56800-25G
2-Hydroxypyridine ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypyridine
Vzorec:
C₅H₅NO Bod varu: 324 °C (1013 hPa) Bod tání: 107 °C Hustota: 1,085 g/cm³ (30 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006268 CAS číslo: 142-08-5 EINECS: 205-520-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...