Tisk…
2-Hydroxypyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
121840050 121840500 121842500
ACRO121840050EA 714 CZK
ACRO121840050 ACRO121840500 ACRO121842500
2-Hydroxypyridine 97%
2-Hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₅NO
Bod varu: 280…281 °C (760 mmHg)
Bod tání: 102…109 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006268
CAS číslo: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %