Tisk…
2,6-Dimethoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D137006-100G D137006-25G
SIALD137006-100GEA 4030 CZK
SIALD137006-100G SIALD137006-25G
2,6-Dimethoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxypyridine
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006266
CAS číslo: 6231-18-1
EINECS: 228-334-4