2,3-Dimethoxypyridine
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L19624.03
L19624.06
L19624.14
L19624.03EA
975
CZK
L19624.03
L19624.06
L19624.14
2,3-Dimethoxypyridine
2,3-Dimethoxypyridine
CAS No.: 52605-97-7
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Refractive Index: 1.5205
Boiling Point: 98-100°/16mm
Beilstein Reference: 1526067
Vzorec:
C₇H₉NO₂ MW: 139,15 g/mol Bod varu: 98…100 °C (16 mmHg) Hustota: 1,104 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095043 CAS číslo: 52605-97-7 |