Tisk…
4-Methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
460621-25ML 460621-5ML
SIAL460621-25MLEA 8850 CZK
SIAL460621-25ML SIAL460621-5ML
4-Methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
4-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
MDL Number: MFCD00674049
CAS číslo: 620-08-6
EINECS: 210-624-7