Tisk…
2-Methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
M25406-100G M25406-25G
SIALM25406-100GEA 2570 CZK
SIALM25406-100G SIALM25406-25G
2-Methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 142 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,064 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006262
CAS číslo: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 3271
ADR: 3,III