Tisk…
3,4-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
D7148-5G D7148-1G
SIALD7148-5GEA 3280 CZK
SIALD7148-5G SIALD7148-1G
3,4-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 218…219 °C
Bod vzplanutí: 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006401
CAS číslo: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03006