Tisk…

2,6-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

D24404-100G D24404-25G D24404-500G
SIALD24404-100GEA 1650 CZK
SIALD24404-100G SIALD24404-25G SIALD24404-500G
2,6-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115…118 °C
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006329
CAS číslo: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR