Tisk…
2,5-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Pyridine-2,5-diamine, Pyridine-2,5-diyldiamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
530603-10G 530603-1G 530603-5G
SIAL530603-10GEA 19460 CZK
SIAL530603-10G SIAL530603-1G SIAL530603-5G
2,5-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
2,5-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Bod varu: 329 °C (1013 hPa)
Bod tání: 110,3 °C
Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00129023
CAS číslo: 4318-76-7