Tisk…
2,3-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Pyridine-2,3-diyldiamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
125857-25G 125857-5G
SIAL125857-25GEA 13390 CZK
SIAL125857-25G SIAL125857-5G
2,3-Diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Bod varu: 148…150 °C (5 mmHg)
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006319
CAS číslo: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II