Tisk…
2-Amino-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
122513-100G 122513-25G
SIAL122513-100GEA 4990 CZK
SIAL122513-100G SIAL122513-25G
2-Amino-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-hydroxypyridin
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006317
CAS číslo: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III