2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
A10665.18
A10665.09
A10665.22
A10665.30
A10665.18EA
2350
CZK
A10665.18
A10665.09
A10665.22
A10665.30
2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
2-Amino-3-hydroxypyridin
Purity: 98%
CAS No.: 16867-03-1
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Odour: Odourless
Melting Point: 166-174°
Beilstein Reference: 109868
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006317
Vzorec:
C₅H₆N₂O Bod varu: 250 °C (1013 hPa) Bod tání: 166…174 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006317 CAS číslo: 16867-03-1 EINECS: 240-886-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |