2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
153570250
153571000
ACRO153570250EA
2000
CZK
ACRO153570250
ACRO153571000
2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
2-Amino-3-hydroxypyridin
Vzorec:
C₅H₆N₂O Bod varu: 250 °C (1013 hPa) Bod tání: 170…176 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006317 CAS číslo: 16867-03-1 EINECS: 240-886-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 176 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Additional info |
residue on sublimation: |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On anhydrous substance) |