Tisk…
4-Amino-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
646962-10G 646962-1G
SIAL646962-10GEA 6530 CZK
SIAL646962-10G SIAL646962-1G
4-Amino-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
MDL Number: MFCD00160304
CAS číslo: 1681-37-4