4-Amino-3-nitropyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19725.06
L19725.14
L19725.06EA
1570
CZK
L19725.06
L19725.14
4-Amino-3-nitropyridine 96%
4-Amino-3-nitropyridine
Purity: 96%
CAS No.: 1681-37-4
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 383710
Vzorec:
C₅H₅N₃O₂ Bod tání: 201…205 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00160304 CAS číslo: 1681-37-4 |