2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
A11352.14
A11352.22
A11352.14EA
2180
CZK
A11352.14
A11352.22
2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
2-Amino-5-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 4214-76-0
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 224°(435°F)
Melting Point: 185-190°
Beilstein Reference: 120353
MDL No.: MFCD00006325
Vzorec:
C₅H₅N₃O₂ Bod tání: 185…190 °C Hustota: 1,623 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 224 °C (435 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006325 CAS číslo: 4214-76-0 EINECS: 224-145-6 |