Tisk…
2-Amino-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
113514-25G 113514-5G
SIAL113514-25GEA 5830 CZK
SIAL113514-25G SIAL113514-5G
2-Amino-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: 166…168 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006314
CAS číslo: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0