Tisk…
2-Amino-3-nitropyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
151120050 151120250
ACRO151120050EA 1270 CZK
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropyridine 99%
2-Amino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006314
CAS číslo: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %