Tisk…
4-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
275875-1G 275875-5G
SIAL275875-1GEA 1470 CZK
SIAL275875-1G SIAL275875-5G
4-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157…160 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006439
CAS číslo: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964