Tisk…
3-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
A78209-100G A78209-25G A78209-500G
SIALA78209-100GEA 3210 CZK
SIALA78209-100G SIALA78209-25G SIALA78209-500G
3-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
3-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Bod varu: ∼248 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60…63 °C
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006400
CAS číslo: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472